Tlačiť
Vápník 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Ca) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Dodávateľ: VWR Chemicals
458202UEA 127.38 EUR
458202U
Vápník 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from Ca) ARISTAR® standard pro iontovou chromatografií
Standardy Standardy kationické Standardy - vápník
Ca in dilute HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.