Tlačiť
Samárium ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), ingot/button, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45107.KF
45107.KFEA 599.64 EUR
45107.KF
Samárium ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), ingot/button, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Samárium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈150g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Vzorec: Sm
Mw: 150.36
Teplota varu: 1900
Teplota tavenia: 1076.85
Hustota: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011233
Číslo CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498