Tlačiť
VWR®, Nerezové svěrky na Erlenmeyerovy baňky
Dodávateľ: VWR Collection
444-7040EA 41.26 EUR
444-7040 444-7041 444-7042 444-7043 444-7044 444-7045
VWR®, Nerezové svěrky na Erlenmeyerovy baňky
Svorky Svorky pro běžné účely
Informácie o príslušenstve: * Platforma je dodávána s mini šejkrem a inkubačním mini třepačkou. Všimněte si, že jiné třepačky vyžadují volitelnou univerzální platformu, aby bylo možné namontovat baňkové svorky nebo stojany na zkumavky, které je nutné objednat samostatně.
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable
Standardní plošina 330×330 mm, kapacita 60 30 15 12 8