Tlačiť
VWR® Advanced 3500 Orbital Shaker
Dodávateľ: VWR Collection
444-2906EA 2442.22 EUR
444-2906
VWR® Advanced 3500 Orbital Shaker
Třepačky Třepačky orbitální
Digitální třepačka s regulací pomocí mikroprocesoru je ideální pro široký rozsah procesů míchání, například: buněčných kultur, studii rozpustnosti a procesy extrakce. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Systém míchání Accu-drive zajišťuje výjimečně dobrou regulaci rychlosti otáčení, přesnost, bezpečnost a odolnost. Systém zařízení průběžně sleduje rychlost třepání a automaticky ji udržuje na nastavené hodnotě dokonce i při změně zatížení.
  • dva nezávislé LED displeje pro zobrazení rychlosti a času
  • zabudovaný časovač 1 s až 160 h,
More Product Information