Tlačiť
VWR®, Třepačka rotační
Dodávateľ: VWR Collection
444-0500EA 642.1 EUR
444-0500
VWR®, Třepačka rotační
Třepačky Třepačky rotační
Unikátní design rotačních třepaček činí tato zařízení vhodná pro použití v širokém rozsahu aplikací, například míchací aplikace v biochemii, molekulární biologii a histochemii. Mechanismus pro uchycení zkumavek umožňuje jejich promíchávání ve vertikální, horizontální nebo v jakékoliv jiné poloze mezi tím, proto je snadné nastavit podmínky pro šetrné míchání v horizontální poloze pro aplikace, jako je například hybridizace. Alternativní možnost rotace ve vertikální poloze zkumavek vytváří převalovací pohyb, který je vhodný například pro míchání krevních vzorků. Polohu každé poloviny nástavceMore Product Information