Tlačiť

Dimethylsulfoxid 99,8 GC_ASSAY_METHOD UV, Riedel-de Haën™

Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování

Synonymá: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO

41641-250ML
41641-250MLEA 67.29 EUR
41641-250ML
Dimethylsulfoxid 99,8 GC_ASSAY_METHOD UV, Riedel-de Haën™
Dimethylsulfoxid

Beilstein Number: 506008
RTECS Number: PV6210000
UNSPSC Code: 12191602

Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78.14
Teplota varu: 189 °C
Teplota tavenia: 18.5 °C
Hustota: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28.5 %(V)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.478 - 1.480
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Absorbance at 360 nm Max. 0.003
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 320 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.10
Absorbance at 290 nm Max. 0.16
Absorbance 280 nm Max. 0.22
Absorbance at 270 nm Max. 0.4
Absorbance at 265 nm Max. 0.8

ŠPECIFIKÁCIA

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR