Tlačiť
Kyselina trifluoroctová 0,05% (v/v) in aqueous solution, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80170.2500
4.80170.2500EA 115.76 EUR
4.80170.2500
Kyselina trifluoroctová 0,05% (v/v) in aqueous solution, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114.02
Teplota varu: 71.8
Teplota tavenia: -15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM