Tlačiť
Indium(I) bromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
39388.14
39388.14EA 1190.47 EUR
39388.14
Indium(I) bromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Indium(I) bromide
Purity: 99.998% CAS No.: 14280-53-6 Molecular Formula: InBr Formula Weight: 194.73 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.96 Melting Point: 220° Boiling Point: 662° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00064630
Vzorec: InBr
Mw: 194.72
Teplota varu: 662 °C
Teplota tavenia: 220 °C
Hustota: 4.96
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064630
Číslo CAS: 14280-53-6
EINECS: 238-172-6
OSN: 3260
ADR: 8 III