Tlačiť
Chlornan sodný 0,5 - 0,7% Chlorine_available, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
3917.EA 35.69 EUR
3917.
Chlornan sodný 0,5 - 0,7% Chlorine_available, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Mw: 74.44
Teplota tavenia: -6
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
OSN: 3212
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08702
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Active Chlorine 0.5 - 0.7 %