Tlačiť
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, sterilní
Dodávateľ: VWR Collection
331-0256EA 286.4 EUR
331-0256 331-0270 331-0275 331-0277 VWRI331-0256.1 VWRI331-0267.1 VWRI331-0268.1 VWRI331-0269.1 VWRI331-0270.1 VWRI331-0271.1 VWRI331-0272.1 VWRI331-0273.1 VWRI331-0274.1 VWRI331-0275.1 VWRI331-0276.1 VWRI331-0277.1
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, sterilní
Láhve Láhve na odběr vzorků vody
PET, panenský, potravinářský s PP uzávěry.
  • barevné rozlišení uzávěrů usnadňuje identifikaci konkrétního typu testu
  • pojistný kroužek pro zaručení integrity výsledků testu
  • kompletní dohledatelnost, na každém štítku je uvedeno číslo šarže a láhve
  • zcela recyklovatelné
  • průměr uzávěru: 32 mm
Lehké a odolné láhve. Uzávěry chrání hrdlo před nečistotami. Výběr mezi láhvemi s obsahem thiosíranu sodného nebo bez. Láhve se díky čtvercovému tvaru výborně skladují i v omezených prostorách.
Modrý uzávěr: nechlorovaná voda bez thiosíranu sodného.
Červený uzávěr:More Product Information