Tlačiť

Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.05 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric

Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování


conc_1l

32054.605EA 30.68 EUR
32054.605
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.05 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 3264
ADR: 8 III

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Titer (20°C) 0.04975 - 0.05025 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR