Tlačiť
Jodičnan draselný 99,4-100,4, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
3156-04EA 183.06 EUR
3156-04
Jodičnan draselný 99,4-100,4, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jodičnan draselný
Lot analysis on label.
Vzorec: KlO₃
Mw: 214
Teplota tavenia: 560
Hustota: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011406
Číslo CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KIO₃) 99.4 - 100.4 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Chloride and Bromide (as Cl) ≤0.01 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs