Tlačiť
Thiosíran sodný 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
31547.293EA 26.44 EUR
31547.293
Thiosíran sodný 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158.11
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed