Tlačiť
2-Propanol ≥99.8%, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonymá: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
3043-23EA 0 EUR
3043-23
2-Propanol ≥99.8%, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
2-Propanol
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60.1
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 99.8 %
Assay (GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Residue on Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Titrable Base (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.4
at 220 nm max. 0.2
at 230 nm max. 0.1
at 240 nm max. 0.05
at 250 nm max. 0.02
UV Cut-off max. 203 nm