Tlačiť

Hexametafosforečnan sodný, flake, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals

Synonymá: Sodium metaphosphate, SHMP

301475HEA 414.98 EUR
301475H
Hexametafosforečnan sodný, flake, GPR RECTAPUR®
Hexametafosforečnan sodný
Vzorec: Na₆P₆O₁₈
Mw: 611.77
Teplota tavenia: 610
Hustota: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00136045
Číslo CAS: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (as P₂O₅) 68-72 %
Substances insoluble in water Max. 0.1 %
pH range 6.2 - 7.4
Hg (Mercury) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR