Tlačiť
Znovu uzavíratelný uzávěr, SJ352D
Dodávateľ: 3M
SJ352D
293-2200EA 174.64 EUR
293-2200
Znovu uzavíratelný uzávěr, SJ352D
Pásky
Použijte 3M™ znovu uzavíratelný spojovací prvek SJ352D pro řadu aplikací v široké škále průmyslových odvětví. Funkce rychlého upevnění může pomoci snížit výrobní čas a náklady. Tento box nabízí 5 m systémů suchých zipů SJ3526N a SJ3527N.
  • Jednoduchá alternativa k široké škále otvorů a uzávěrů, včetně zipů, šroubů, patentek, háčků a dalších
  • Spolehlivé držení pro lehká příslušenství
  • Otevírá a zavírá tisíckrát bez ztráty pevnosti v tahu
  • Nejvhodnější pro vnitřní použití
  • Gumový zadní materiál
3M™ znovu uzavíratelný uzávěr SJ352D je potažen vysoce výkonnýmMore Product Information