Tlačiť

Chlorid zinečnatý ≥97%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride

29126.294EA 60.89 EUR
29126.294 29126.363
Chlorid zinečnatý ≥97%, TECHNICAL
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR