Tlačiť
zinek, dust, GPR RECTAPUR® 45 µm
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
29061.290EA 122.17 EUR
29061.290
zinek, dust, GPR RECTAPUR® 45 µm
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (total Zn; complexometric) min. 95,0%
Appearance grayish, heavy powder
Substance insoluble in HNO3 max. 0,5%
Cadmium (Cd) max. 0,2%
Copper (Cu) max. 0,005%
Iron (Fe) max. 0,01%
Tin (Sn) max. 0,01%