Tlačiť
Florisil®, fine powder <200 mesh for chromatography, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Magnesium silicate, aktivní, Florisil
M-Clarity™ quality level = MQ100
288705-250G 288705-1KG
288705-250GEA 138.19 EUR
288705-250G 288705-1KG
Florisil®, fine powder <200 mesh for chromatography, Supelco®
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Mw: 100.38 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7185f1253a0288e3ff39ccac6243db3984fe6de6&vid=7ba8b51c22ac5608f10c5b1ec5b0df6942a86b2a&prid=web&clid=SAPDAM