Tlačiť

Jodid rtuťnatý 99, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: Mercury diiodide, Mercuric iodide

25402.235EA 370.92 EUR
25402.235
Jodid rtuťnatý 99, TECHNICAL
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
Mw: 454.4
Teplota varu: 354
Teplota tavenia: 259
Hustota: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011044
Číslo CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
OSN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR