Tlačiť
D(-)-Manitol analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
25314.264EA 78.11 EUR
25314.264
D(-)-Manitol analytical reagent
D(-)-Manitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Mw: 182.17
Teplota varu: 290…295 °C (4 hPa)
Teplota tavenia: 164…169 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064287
Číslo CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Reducing sugars Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Melting point 165 - 170 °C
Specific optical rotation (8 %; borate) 23 - 24 °
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm