Tlačiť
VWR®, kontaktní desky, balené v blistrech, ozářené
Dodávateľ: VWR Chemicals
251183ZAEA 111.76 EUR
251183ZA 250641ZA 250063UA 250544ZI 251114ZI 271114ZI 251114PY 251114RY 271114RY 251114TI 271114TI 250884ZI 270884ZI 250884TI 270884TI 250774ZI 270774ZI 250774TI 270774TI 250070ZI 251203ZA 250793ZI 250884CY 250560ZA 251114SI 251114AF 251203TA 250542CA 251114SIMP 251114RYMP 251114PYMP 251114AFMP 250884CYMP 250063UAMP 250070ZIMP 251114ZIMP 251114TIMP 251203TAMP 251183ZAMP 270884CY 252310XF 256321AA
VWR®, kontaktní desky, balené v blistrech, ozářené
Média mikrobiologická Misky mikrobiologické kontaktní
Kontaktní misky jsou k dostání ve dvou velikostech balení – ve trojitém obalu (balení po 24 miskách) nebo ve dvojitém obalu (balení po 30 miskách). Kontaktní misky jsou baleny v blistru se šesti odděleními. V každém oddělení je jedna miska, takže pokaždé, když otevřete jedno oddělení, použijete pouze jednu misku. Dostupné s neutralizačním činidlem TLHTh (Tween®, lecitin, histidin, thiosulfát).
  • Trojité balení zajišťuje, že samotný balík nekontaminuje životní prostředí, protože první obal je odstraněn těsně před vstupem do čistého prostoru
  • K dispozici s certifikátem ozáření/dozimetrie
  • Studie rezistence VHP dostupné pro všechny destičky s trojitým obalem
  • Skladování při pokojové teplotě
Balenie: 5×6 or 4×5×6 plate packs consist of 5 blister packs with an additional cellophane bag. 4×6 plate packs comprise of 4 blister packs with 2 additional cellophane bags. An irradiation indicator is featured on each blister.
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable