Tlačiť
VWR®, svorky, tři hroty
Dodávateľ: VWR Collection
241-0015EA 381.73 EUR
241-0015
VWR®, svorky, tři hroty
Svorky Svorky pro běžné účely
Laboratorní slitina hliníku.
  • Upínací prsty potažené vinylem pro ochranu upnutých předmětů
  • Ryhovaný šroub pro snadné nastavení upínacích hrotů