Tlačiť
VWR®, Svorky pro kónické NZ
Dodávateľ: VWR Collection
232-0053EA 10.29 EUR
232-0053 232-0054 232-0055 232-0056 232-0057 232-0058
VWR®, Svorky pro kónické NZ
Svorky Svorky pro kónické NZ
PTFE s vnitřní ocelovou pružinou. Velmi stabilní, bezpečné a odolné, jednoduché použití.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • odolnost vůči teplotám od −200 do +280 °C