Tlačiť

Jodičnan draselný 99,5 ACS, Fluka™

Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

215929-100G
215929-100GEA 74.5 EUR
215929-100G
Jodičnan draselný 99,5 ACS, Fluka™
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
Mw: 214
Teplota tavenia: 560 °C
Hustota: 3.93 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011406
Číslo CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay 99.4 - 100.4 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR