Tlačiť
VWR®, Láhve laboratorní, kulaté dno, hnědé
Dodávateľ: VWR Collection
215-2327EA 45.66 EUR
215-2327 215-2329 215-2328 215-2330 215-2337 215-2338 215-2325 215-2326 215-3275
VWR®, Láhve laboratorní, kulaté dno, hnědé
Láhve Láhve skleněné
Hnědé borosilikátové sklo třídy 3.3 se šroubovacím PP uzávěrem a kroužkem pro vylévání.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Nenákladná alternativa pro široký rozsah použití v laboratořích. Válcový tvar s vytištěnou stupnicí, DIN závit GL 45, kroužek pro vylévání a modrý šroubovací uzávěr. Hnědé sklo pro ochranu materiálů citlivých na světlo.
Purely external application of the colour ensures unchanged glass properties on the inner surface ofMore Product Information