Tlačiť
Kyselina sulfamová 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
20675.290EA 64.09 EUR
20675.290 20675.320 20675.460
Kyselina sulfamová 99, GPR RECTAPUR®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
Mw: 97.09
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C
Hustota: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011603
Číslo CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
OSN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Water Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable