Tlačiť
Kyselina jodovodíková 57% Stabilised zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
20345.267EA 367.71 EUR
20345.267
Kyselina jodovodíková 57% Stabilised zA
Kyselina jodovodíková
Vzorec: HI
Mw: 127.91 g/mol
Hustota: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011347
Číslo CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
OSN: 1787
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Non-volatile residue Max. 0.5 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.03 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm