Tlačiť
VWR®, Baňky s plochým dnem a NZ
Dodávateľ: VWR Collection
201-1381EA 21.11 EUR
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR®, Baňky s plochým dnem a NZ
Baňky Baňky s plochým dnem
Borosilikátové 3.3 sklo, čiré.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Nenákladná alternativa pro široký rozsah použití v laboratořích. Baňka obsahuje stupnici a matovanou plošku pro umístění popisku. Na baňce je natištěné katalogové číslo pro snadné doobjednání.
DIN 12348
Certifikácie: DIN 12348
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable