Tlačiť
Acetylaceton ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: ACAC, 2,4-Pentanedione
20092.230EA 98.14 EUR
20092.230
Acetylaceton ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Acetylaceton
Vzorec: CH₃COCH₂COCH₃
Mw: 100.12
Teplota varu: 140.4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008787
Číslo CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
OSN: 2310
ADR: 3 (6.1) III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm