Tlačiť
1-Butanol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
MQ100
19422-5ML
19422-5MLEA 222.31 EUR
19422-5ML
1-Butanol, Supelco®
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Mw: 74.12
Teplota varu: 117.6
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
OSN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b4108d1e9aa93e99b7c7602cc0bfc86d337834f&vid=a7a8fbd137523d92318d81741f30ef8508d49989&prid=web&clid=SAPDAM