Tlačiť
Kyselina trifluoroctová 100%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: TFA
Packaged under nitrogen.
153112EEA 225.52 EUR
153112E
Kyselina trifluoroctová 100%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114.02
Teplota varu: 71.8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
OSN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah Min. 99,80 %
Hodnota barvy Max. 10 APHA
Netěkavé látky Max. 0,005 %
Transmitance (210 nm) Min. 30 %
Transmitance (220 nm) Min. 60 %
Transmitance (230 nm) Min. 85 %
Transmitance (240 nm) Min. 95 %
Transmitance (250 nm) Min. 99 %