Tlačiť
Zlato ≥99.9% (metals basis), wire, Length: 4.88m (16ft), Ø 0.0127 mm (0.0005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14353.KS
14353.KSEA 378.13 EUR
14353.KS
Zlato ≥99.9% (metals basis), wire, Length: 4.88m (16ft), Ø 0.0127 mm (0.0005 in)
Zlato
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.0024g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526