Tlačiť
Lázně ultrazvukové, řada Elmasonic P
Dodávateľ: ELMA SCHMIDBAUER
1013737 1013735 1013761 1013777 1013804 1013810
142-0051EA 1227.32 EUR
142-0051 142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050
Lázně ultrazvukové, řada Elmasonic P
Lázně ultrazvukové
Řada Elmasonic P ultrazvuková je ideální pro všechny aplikace v analytických a zdravotnických laboratořích a v průmyslové výrobě. Je k dispozici šest různých velikostí. Tyto praktické jednotky se snadno ovládájí pomocí přehledného displeje ukazující všechny nastavené a skutečné parametry. Díky několika speciálním funkcím jsou tyto jednotky ideální pro náročné aplikace čištění. Všechny modely jsou vybaveny mechanickým časovačem maximálně na15 minut.
  • Přehledný displej
  • Snadné a intuitivní nastavení
  • Výkonově řízený ultrazvuk s vysokou hustotou energie pro nároč