Tlačiť
Vysavač do čistých prostor, CR-1200D
Dodávateľ: TIGER-VAC
323600 323604 110134B
TIGV323600EA 416.18 EUR
TIGV323600 TIGV323604 141-1414
Vysavač do čistých prostor, CR-1200D
Vysavače
Nová generace vysavačů pro čisté prostory k dispozici v suchém využití. Navrženo speciálně pro farmaceutický, polovodičový a mikroelektronický průmysl.
  • vícestupňový filtrační systém; jednoduchá a bezpečná výměna filtrů
  • nádrž je vyrobena z nerezové oceli typu 316 a je plně autoklávovatelná (do 121 °C) včetně koleček
  • vysoký výkon a tichý provoz
Vysavač je na vstupu vybaven HEPA filtrem a na výstupu ULPA filtrem. HEPA filtr odpovídá třídě filtrace H14 dle ČSN EN1822. ULPA filtr odpovídá třídě filtrace U15 dle ČSN EN1822. HEPA filtr na vstupu chrání motorMore Product Information