Tlačiť
VWR®, Dvojitý sáček, sterilní, uzavíratelný pro aplikace v čistých prostorách
Dodávateľ: VWR Collection
129-9889EA 663.33 EUR
129-9889 129-9890 129-0665 129-9000 129-9003 129-9001 129-9002 129-9004 129-9005 129-9006 129-9007 129-9008 129-9009 129-9010 129-9011 129-9012 129-9013 129-9014 129-9015 129-9016 129-9017 129-9018
VWR®, Dvojitý sáček, sterilní, uzavíratelný pro aplikace v čistých prostorách
Sáčky Sáčky na vzorky
PE sáčky, průhledné Sterilní sáčky slouží jako bezpečný, čistý a flexibilní obal, který zaručí spolehlivé výsledky analýz. Ekonomický a účinný způsob sběru, uchování a přenosu vzorků. V těchto sáčcích může uživatel přinést sterilní sáčky až do čistých prostor bez obav z kontaminace. Sáčky jsou zdvojené, takže uživatel může před vstupem do čistých prostor nejprve odstranit vnější sáček a tím snížit počet sáčků, které jsou vystaveny kontaminaci.
  • Vaky jsou sterilizovány uvnitř a ven gamma zářením
  • Certifikát sterility v každém políčku, který eliminuje potřebu