Tlačiť
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, PROSAT® Sterile™Low Endotoxin
Dodávateľ: CONTEC
PSWE0001-BPR PSWE0002-BPR PSWE0003-BPR
115-2821EA 1484.08 EUR
115-2821 115-2822 115-2823
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, PROSAT® Sterile™Low Endotoxin
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Utěrky s nízkým obsahem endotoxinů vyrobeny ze 100% tkaného polyesteru jsou vlhčené v roztoku 70% IPA, USP-kvality a 30% vody pro injekce (WFI).
  • Laserem zatavené okraje
  • Dobrá odolnost proti otěru a chemikáliím
  • Sáček lze snadno znovu uzavřít během používání při zachování úrovně nasycení
  • Každá šarže ubrousků má garantovanou hladinu endotoxinu nižší než 1 EU/utěrku
  • Ověřeno jako sterilní pomocí gama záření na úroveň zajištění sterility (SAL) 10⁻⁶
Vhodné pro použití ve farmaceutickém průmyslu pro nejvyšší třídy čistoty.
Vhodné pro použití v čistýchMore Product Information