Tlačiť
Utěrky pro čisté prostory, FoamZorb™
Dodávateľ: CONTEC
FZ881/8/KEM
115-1860EA 2100.54 EUR
115-1860
Utěrky pro čisté prostory, FoamZorb™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tyto hydrofilní utěrky z polyurethanové pěny jsou určeny pro práci v čistých prostorách a při kritických aplikacích. Kombinují vysokou absorpční schopnost s velice nízkou úrovní uvolňování extraktů a částic.
  • Otevřená buněčná struktura
  • Ideální pro čištění litografických obrazovek
  • Vynikající pro zachycování rozlitých látek a aplikace rozpouštědel nebo roztoků
Utěrky FoamZorb zůstávají velice pevné i při namočení, velice snadno se s nimi pracuje, neulpívají a nepřichytávají se k čištěném povrchu.
Vhodné pro čisté prostory, třídy 100, M3,5 ISO 5.