Tlačiť
Utěrky pro čisté prostory, Anticon® Milliester® Polyester
Dodávateľ: CONTEC
495352-853
115-0445EA 46.87 EUR
115-0445
Utěrky pro čisté prostory, Anticon® Milliester® Polyester
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Vyrobeno z velice kvalitního, nepraného 100% polyesterového nekonečného vlákna.
  • utěrky s nízkým uvolňováním částic a výbornou savostí pro méně kritické aplikace
  • vhodné pro náročné povrchy, jsou odolné proti oděru a roztržení, vhodné pro elektronické součástky
Vhodné pro čisté prostory třídy 10 000, M5,5, ISO 7.
Barva: Bílá