Tlačiť
zinek 99,9985 Metals basis, rods, Ø 7 mm (0.3 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11471.DMEA 584.42 EUR
11471.DM
zinek 99,9985 Metals basis, rods, Ø 7 mm (0.3 in)
zinek
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈2.74g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255