Tlačiť
Stélka, poloortopedická
Dodávateľ: ELTEN
204082/41 204082/42 204082/43 204082/36 204082/37 204082/38 204082/39 204082/40 204082/44 204082/45 204082/46 204082/47 204082/48
114-7598EA 9.97 EUR
114-7598 114-7599 114-7600 114-7593 114-7594 114-7595 114-7596 114-7597 114-7601 114-7602 114-7603 114-7604 114-7605
Stélka, poloortopedická
Vložky do bot
Poloortopedická vložená podešev poskytuje individuální odpružení a rozložení hmotnosti, zmírňuje bolest a tlakové body.
  • Anatomicky tvarovaná stélka podporující přirozený pohyb chodidla při došlapu přes patu na špičku
  • Vynikající odpružení poskytující úlevu pro klouby a záda
  • Z materiálů šetrných k pokožce vytvářejících uvnitř obuvi příjemné prostředí
Vhodné pro ESD bezpečnostní obuv (elektrický odpor 10⁵ až 10⁷ Ohm).
Barva: černá/zelená
Certifikácie: DGUV 112-191; EN ISO 20345; EN ISO 20347.