Tlačiť
VWR®, Roušky pro čisté prostory, Maximum
Dodávateľ: VWR Collection
113-6220EA 389.35 EUR
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR®, Roušky pro čisté prostory, Maximum
Masky Roušky pro čisté prostory
Ochranné roušky pro čisté prostory z třívrstvého materiálu pro maximální filtrační účinnost proti částicím a bakteriím. Masky jsou bez latexu.
  • třívrstvé roušky zajišťují vysokou filtrační účinnost proti bakteriím a částicím
  • snadné dýchání, odolné vůči kapalinám
  • rouška je po celé délce vyztužena plastovým obloukem pro zajištění odstupu tkaniny od úst - chladnější a pohodlnější dýchání
  • ohebná nosní páska zajišťuje vlastní nastavení a bezpečné těsnění
  • k dispozici s oky za uši ze spandexu nebo PP úchyty, které jsou svařovány ultrazvukem pro zajištění jemnosti
More Product Information