Tlačiť
VWR®, Roušky, hygienické, dvouvrstvé PP
Dodávateľ: VWR Collection
113-0713EA 6.21 EUR
113-0713
VWR®, Roušky, hygienické, dvouvrstvé PP
Masky Roušky hygienické
Tato obličejová maska ​​s nosním můstkem je vyrobena z dvouvrstvého netkaného PP.
  • bez obsahu latexu
  • k dodání s gumičkami za uši nebo s úvazky
  • Pouze pro průmyslové použití a pro čisté prostory; nepoužívejte jako ocharnu proti COVID-19
  • Tento product není zdravotnickým prostředkem pro lékařské a klinické použití dle znění nařízení (EU) 2017/745 / směrnice 93/42/EEC
  • Tento product není osobním ochranným prostředkem (OOP) dle znění nařízení (EU) 2016/425
Hustota: 20 g/m² (přední vrstva); 25 g/m² (zadní vrstva).