Tlačiť
VWR® FFP2, Respirátory na filtraci částic, jednorázové
Dodávateľ: VWR Collection
113-0645EA 49.27 EUR
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Respirátory na filtraci částic, jednorázové
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační, jednorázové Polomasky k filtraci částic
Respirátory zajišťují ochranu před částicemi, prachem a aerosoly. Lze je použít k ochraně před netoxickými nebo slabě toxickými pevnými částicemi a kapalnými aerosoly.
  • dýchací ventil je vybaven speciálním "motýlkovým" uzávěrem
  • velmi lehké
  • bez latexu a PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certifikácie: EN 149:2001+A1:2009
Pozor: * univerzální velikost