Tlačiť
Rukavice, latexové, Kimtech™ PFE
Dodávateľ: KIMBERLY CLARK
U001E550
112-1769EA 0 EUR
112-1769
Rukavice, latexové, Kimtech™ PFE
Rukavice
Vyrobené z PFE-latexu (vyroben z přírodního latexu), který je šetrný k pokožce a snižuje riziko dermatitidy, rukavice Kimtech™ jsou vhodné pro škálu nesterilních aplikací v laboratořích, zkušebních a výrobních prostředích.
  • Vyrobené z přírodního latexu s nízkým rizikem dermatitidy
  • Poskytují životně důležitou ochranu proti kontaminaci
  • Zdrsnění po celém povrchu zajišťuje vynikající držení vlhkých i suchých předmětů
  • Pravolevé a s manžetou s o-kroužkem pro vyšší pevnost a snazší nasazení a sundání
  • Ochrana proti virům dle metody ISO 16604 B:2004
  • Rychlost