Tlačiť
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-675
Dodávateľ: Ansell
37-675/7 37-675/8 37-675/9 37-675/10 37-675/11 37-675/6
112-1380EA 63.29 EUR
112-1380 112-1381 112-1382 112-0210 112-0966 112-0967
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-675
Rukavice
Tyto nitrilové rukavice s bavlněnou podšívkou jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální výsledky v mokrém nebo suchém pracovním prostředí, kde je chemická odolnost rozhodující.
  • Plně opakovaně použitelné, velmi dobrá odolnost proti oděru
  • Bavlněná podšívka v kombinaci s flexibilitou nitrilového filmu nabízí výjimečné pohodlí pro nositele
  • Povrchová úprava Sandpatch dává rukavici hladký povrch, který snižuje nepřímé náklady díky menšímu počtu zmetků křehkých dílů
  • Antistatický dle EN 1149
Typické oblasti použití: Agrochemikálie, chemické zpracování a přMore Product Information