Tlačiť
VWR® Q Path®, Stick on (buňkové lepidlo) pro mikroskopii
Dodávateľ: VWR Q-Path Chemicals
11047600.EA 232.33 EUR
11047600.
VWR® Q Path®, Stick on (buňkové lepidlo) pro mikroskopii
Barviva Microscopy and staining reagents
Lepidlo pro zlepšení přilnavosti histologických řezů ke sklíčkům. Alternativa k albuminu-glycerolu.