Tlačiť

Oxid teluričitý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování

10882.14 10882.22 10882.36
10882.14EA 191.07 EUR
10882.14 10882.22 10882.36
Oxid teluričitý ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Oxid teluričitý

Purity: 99.9995% CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Melting Point: 733° Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263

Vzorec: O₂Te
Mw: 159.6
Teplota varu: 1245
Teplota tavenia: 733 °C
Hustota: 5.8
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011263
Číslo CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR