Tlačiť
zinek 99,9, sticks, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
MQ300
1.08782.0500
1.08782.0500EA 188.66 EUR
1.08782.0500
zinek 99,9, sticks, EMSURE® analysis_for, Supelco®
zinek
Sticks, triangular cross section about 8 mm
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (complexometric) ≥ 99.9 %
As (Arsenic) ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Sn (Tin) ≤ 0.001 %