Tlačiť
Kyselina trifluoroctová 25% (v/v) in aqueous solution, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08218.0050
1.08218.0050EA 112.16 EUR
1.08218.0050
Kyselina trifluoroctová 25% (v/v) in aqueous solution, Supelco®
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114.02
Teplota varu: 71.8
Teplota tavenia: -15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
OSN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material